Learn More
Olaquindox 100 μg/ml en metanol, Dr. Ehrenstorfer
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olaquindox |
| CAS | 23696-28-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Olaquindox |
| Condiciones de envío | +20 °C |
| Fórmula molecular | C12 H13 N3 O4 |
| Concentración | 100 μg/ml |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17) |
| SMILES | Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-] |
| Nombre IUPAC | N-(2-hidroxietil)-3-metil-1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-diio-2-carboxamida |
| Mostrar más |