Learn More
Olaquindox 100 μg/ml en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30310013
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30310013 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30310013 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA15724000AL100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-04-2027
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olaquindox
CAS 23696-28-8
Nombres de analitos o componentes Olaquindox
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C12 H13 N3 O4
Concentración 100 μg/ml
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Fórmula InChI InChI=1S/C12H13N3O4/c1-8-11(12(17)13-6-7-16)15(19)10-5-3-2-4-9(10)14(8)18/h2-5,16H,6-7H2,1H3,(H,13,17)
SMILES Cc1c(C(=O)NCCO)[n+]([O-])c2ccccc2[n+]1[O-]
Nombre IUPAC N-(2-hidroxietil)-3-metil-1,4-dióxidoquinoxalina-1,4-diio-2-carboxamida
Solvent or Matrix Acetonitrilo
Peso molecular (g/mol) 263.25
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 263,0906 g/mol