Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olaparib
Código de producto. 17281212 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17281212 250 mg 250 miligramos
17271212 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17281212 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 466292500
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 763113-22-0 | C24H23FN4O3, C24H23FN4O3 | 434.47 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 763113-22-0
Fórmula molecular C24H23FN4O3
Specifications
Nombre del producto químico o material Olaparib
Cantidad 250 mg
Punto de fusión de 198,0 °C
Formula Weight (peso de la fórmula) 434,47
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Olaparib
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Hazard Statement
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H360D-Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
Precautionary Statement
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Olaparib