Learn More
Olanzapina, TRC
Código de producto. 18033030
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18033030 100 mg 100 miligramos
18030050 500 mg 500 miligramos
18023130 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18033030 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO253750100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132539-06-1
Fórmula molecular C17 H20 N4 S
Peso molecular (g/mol) 312.43
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metilpiperazina-1-il)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1409
Porcentaje de pureza >95%