Learn More
Impureza de Olanzapina Tiolactámica, TRC
Código de producto. 18040920
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18040920 5 mg 5 miligramos
18023930 10 mg 10 miligramos
18030530 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 18040920 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO2537805MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 18-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1017241-36-9
Fórmula molecular C17 H20 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 328.43
Sinónimo (1Z)-1-[4,5-Dihydro-2-(4-methyl-1-piperazinyl)-4-thioxo-3H-1,5-benzodiazepin-3-ylidene]-2-propanone, (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Nombre IUPAC (1Z)-1-[4-(4-metilpiperazina-1-il)-2-sulfanilideno-1H-1,5-benzodiacepina-3-ilideno]propano-2-one
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3NC(=S)/C/2=C\C(=O)C
Specifications
Nombre del producto químico o material (Z)-Olanzapine Ketothiolactam
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12(22)11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3,(H,19,23)/b13-11-
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1358
Porcentaje de pureza >95%