Learn More
Olanzapina N-óxido, TRC
Código de producto. 30041318
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
Tamaño de la unidad:
2.50 miligramo
25 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30041318 25 mg 25 miligramos
30041125 2.5 mg 2.50 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30041318 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO25376025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 174794-02-6
Fórmula molecular C17 H20 N4 O S
Peso molecular (g/mol) 328.43
Sinónimo 1-Methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxide, Olanzapine Imp. D (EP), Olanzapine N-Oxide, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metil-4-oxidopiperazina-4-ilio-1-il)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina
SMILES Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine N-Oxide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1358
Porcentaje de pureza >95%