Learn More
Olanzapina N-óxido, LoGiCal
Código de producto. 30458111
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30458111 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30458111 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0329.03
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine N-Oxide
CAS 174794-02-6
Nombres de analitos o componentes Olanzapine N-Oxide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C17 H20 N4 O S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Olanzapine Imp. D (EP), Olanzapine USP Related Compound C, Olanzapine USP RC C, 1-Methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-oxide, Olanzapine N-Oxide, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxidopiperazin-1-yl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]-benzodiazepine, 2-Methyl-4-(4-methyl-4-oxido-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170238, Olanzapine Related Compound C, Olanzapine Impurity D
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4OS/c1-12-11-13-16(20-7-9-21(2,22)10-8-20)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)23-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Tipo de solución Neat
SMILES Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)([O-])CC4
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metil-4-oxidopiperazin-4-io-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina
Industry Type Clinical Testing
Peso molecular (g/mol) 328.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 328.1358 g/mol