Learn More
Olanzapina, Mikromol™
Código de producto. 18071610
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18071610 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 18071610 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0329.000250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Olanzapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Nombres de analitos o componentes Olanzapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N4 S
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 312.43
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1409 g/mol