Learn More
Olanzapina, LoGiCal
Código de producto. 30461272
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30461272 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30461272 Proveedor LoGiCal N.º de proveedor LGCFOR0329.00
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Materiales de referencia certificados de LoGiCal en forma de soluciones nativas, netas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija LoGiCal para obtener confianza, cumplimiento y excelencia analítica.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Nombres de analitos o componentes Olanzapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N4 S
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
Tipo de solución Sin diluir
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina
Industry Type Ensayos clínicos
Peso molecular (g/mol) 312.43
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1409 g/mol