Learn More
Olanzapina, Lipomed
Código de producto. 30458795
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30458795 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30458795 Proveedor Lipomed N.º de proveedor LPMOLZ1064FB100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Lipomed ofrece materiales de referencia certificados en los que puede confiar, como soluciones nativas y soluciones marcadas con isótopos estables, con documentación precisa y soporte de expertos. Desde laboratorios forenses hasta laboratorios clínicos, elija Lipomed para la confianza, el cumplimiento y la excelencia analítica.
Olanzapina
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Nombres de analitos o componentes Olanzapine
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C17 H20 N4 S
Sinónimo Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa
Fórmula InChI InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10 H-tieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepina
Industry Type Sector farmacéutico
Peso molecular (g/mol) 312.43
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 312,1409 g/mol