Learn More
Olanzapina, Lipomed
Descripción
Olanzapina
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Olanzapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 S |
| Sinónimo | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10 H-thieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18 H,10-11H2,1-2H3;1 H |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-(4-metilpiperazin-1-il)-10 H-tieno[2,3-b][1,5 ]benzodiazepina |
| Industry Type | Sector farmacéutico |
| Mostrar más |