Learn More
Olanzapina LIP 1 Acetil, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine LIP 1 Acetyl |
| CAS | 935272-10-9 |
| Fórmula molecular | C18H20N4OS |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 1-[4-(2-Methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)-1-piperazinyl]ethanone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H20N4OS/c1-12-11-14-17(22-9-7-21(8-10-22)13(2)23)19-15-5-3-4-6-16(15)20-18(14)24-12/h3-6,11,20H,7-10H2,1-2H3 |
| SMILES | CC(=O)N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Nombre IUPAC | 1-[4-(2-metil-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina-4-il)piperazina-1-il]etanola |
| Peso molecular (g/mol) | 340.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 340.1358 |