Learn More
Olanzapina EP Impureza C (como cloruro), Mikromol™
Descripción
Olanzapina EP Impureza C (como cloruro)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride) |
| CAS | 719300-59-1 |
| Nombres de analitos o componentes | 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride (Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C18 H22 Cl N4 S . Cl |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Olanzapine Imp. C (EP), 1-(Chloromethyl)-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazin-1-ium Chloride, Olanzapine-N-Chloromethyl Chloride, Olanzapine Impurity C as Chloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H22ClN4S.ClH/c1-13-11-14-17(22-7-9-23(2,12-19)10-8-22)20-15-5-3-4-6-16(15)21-18(14)24-13;/h3-6,11,21H,7-10,12H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1 |
| SMILES | [Cl-].Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CCl)CC4 |
| Nombre IUPAC | Cloruro de 4-[4-(clorometil)-4-metilpiperazin-4-io-1-il]-2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Mostrar más |