Learn More
Olanzapina - d8, TRC
Código de producto. 30416562
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30416562 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30416562 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO25379810MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine-d8
CAS 1093380-13-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C17 2H8 H12 N4 S
Cantidad 10 mg
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine','2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl-2,2,3,3,5,5,6,6-d8)-, Olanzapine-D8
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i7D2,8D2,9D2,10D2
SMILES [2H]C1([2H])N(C)C([2H])([2H])C([2H])([2H])N(C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24)C1([2H])[2H]
Nombre IUPAC 2-metil-4-(2,2,3,3,5,5,6,6-octadeuterio-4-metilpiperazin-1-il)-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina
Peso molecular (g/mol) 320.48
Formula Weight (peso de la fórmula) 320.1911
Porcentaje de pureza >95