Learn More
Olanzapina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine-methyl-D3 |
| CAS | 786686-79-1 |
| Notas de grado de pureza | HPLC |
| Fórmula molecular | C17 2H3 H17 N4 S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Methyl-4-(4-methyl-d3-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, Integrol-d3, LY 170053-d3, Lanzac-d3, Oleanz-d3, Oliza-d3, Oltal-d3, Zyprexa-d3, 2-Methyl-4-[4-(methyl-d3)-1-piperazinyl]-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine (9CI), Olanzapine-D3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3/i2D3 |
| SMILES | [2H]C([2H])([2H])N1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Nombre IUPAC | 2-metil-4-[4-(trideuteriometil)piperazin-1-il]-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepina |
| Peso molecular (g/mol) | 315.45 |
| Mostrar más |