Learn More
Thermo Scientific Chemicals Olanzapina
Código de producto. 16554264 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16554264 1 g 1 g
16564264 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16554264 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 464290010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    81.20€
    73.65€ / 1 g
    Ahorro 7.55€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-08-2026
Añadir a la cesta
CAS: 132539-06-1 | C17H20N4S | 312.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132539-06-1
Fórmula molecular C17H20N4S
Peso molecular (g/mol) 312.44
Número MDL MFCD00866702
Clave InChI WXPNDRBBWZMPQG-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC 5-metil-8-(4-metilpiperazina-1-il)-4-tia-2,9-diazatriciclo[8.4.0.0³,⁷]tetradeca-1(14),2,5,7,10,12-hexaeno
SMILES CN1CCN(CC1)C1=C2C=C(C)SC2=NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
Punto de fusión 194.0°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in hot acetone
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.43
compliance-icons
Nombre del producto
  • Olanzapine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Olanzapine