Learn More
R&D Systems™ Olanzapine
Código de producto. 18752744
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18752744 10 mg 10 miligramos
18702644 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18752744 Proveedor R&D Systems™ N.º de proveedor 4349/10
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.95€
    99.75€ / 10 miligramos
    Ahorro 10.20€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 23-11-2026
A Tocris product, part of R&D Systems. 5-HT2A/D2 antagonist; atypical antipsychotic
Antagonist of 5-HT2A and dopamine D2 receptors (Ki values are 4 and 11 nM respectively). Also displays affinity for a range of other receptors including D1 and D4, 5-HT2C, α1, H1 and M1-4 receptors (Ki values range between 1.9 and 31 nM) . Atypical antipsychotic. Displays anticholinergic properties. Also a highly potent activator of hM4Di DREADDs (EC50 values are 5 nM in vitro and 7 nM in vivo).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 132539-06-1
Fórmula molecular C17H20N4S
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
Cantidad 10 mg
Línea de productos Tocris
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.43
Pureza >99%
Peso molecular 312.44