Learn More
Olanzapina 4'-N-glucurónido, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine 4'-N-Glucuronide |
| CAS | 454681-56-2 |
| Fórmula molecular | C23 H28 N4 O6 S |
| Cantidad | 0.5 mg |
| Sinónimo | 1-β-D-Glucopyranuronosyl-1-methyl-4-(2-methyl-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-yl)piperazinium, Olanzapine N-β-D-Glucuronide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C23H28N4O6S/c1-12-11-13-20(24-14-5-3-4-6-15(14)25-21(13)34-12)26-7-9-27(2,10-8-26)22-18(30)16(28)17(29)19(33-22)23(31)32/h3-6,11,16-19,22,28-30H,7-10H2,1-2H3,(H-,24,25,31,32)/t16-,17-,18+,19-,22-/m0/s1 |
| SMILES | Cc1cc2C(=Nc3ccccc3Nc2s1)N4CC[N+](C)(CC4)[C@H]5O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O)[C@H]5O)C(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | (2S,3S,4S,5R,6S)-3,4,5-trihidroxi-6-[1-metil-4-(2-metil-10H-tieno[2,3-b][1,5]benzodiazepin-4-il)piperazin-1-io-1-il]oxano-2-carboxilato |
| Peso molecular (g/mol) | 488.557 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 488.173 |