Learn More
Olanzapina (1 mg/ml en acetonitrilo), TRC
Código de producto. 30400842
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 x 1 mL
Código de producto. Cantidad
30400842 5 x 1 mL
1 options
Código de producto. 30400842 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCKIT05905X1ML
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 19-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Olanzapine
CAS 132539-06-1
Fórmula molecular C17 H20 N4 S
Cantidad 5 x 1 mL
Sinónimo 10H-Thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, 2-methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, ADAMED, Arenbil, Integrol, LY 170053, Lanzac, Oferta, Olanz, Olanzapine, Oleanz, Olenz, Olimelt, Oliza, Oltal, Prexal, Rexapin, Zolafren, Zolafren Flas, ZypAdhera, Zyprexa, Zyprexa-Velotab, Zyprobiox
Fórmula InChI InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3
SMILES CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24
Nombre IUPAC 2-metil-4-(4-metilpiperazina-1-il)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiacepina
Peso molecular (g/mol) 312.43
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1409
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Olanzapine 1 mg/mL