Learn More
Olanzapina 1,0 mg/ml en acetonitrilo, LoGiCal
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Olanzapine |
| CAS | 132539-06-1 |
| Nombres de analitos o componentes | Olanzapine |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C17 H20 N4 S |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17034 |
| Sinónimo | Olanzapine, 2-Methyl-4-(4-methyl-1-piperazinyl)-10H-thieno[2,3-b][1,5]benzodiazepine, LY 170053, Lanzac, Zyprexa |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H20N4S/c1-12-11-13-16(21-9-7-20(2)8-10-21)18-14-5-3-4-6-15(14)19-17(13)22-12/h3-6,11,19H,7-10H2,1-2H3 |
| Tipo de solución | Solución única |
| SMILES | CN1CCN(CC1)C2=Nc3ccccc3Nc4sc(C)cc24 |
| Mostrar más |