Learn More
Okanin, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Okanin |
| CAS | 484-76-4 |
| Fórmula molecular | C15H12O6 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | (2E)-3-(3,4-Dihydroxyphenyl)-1-(2,3,4-trihydroxyphenyl)-2-propen-1-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H12O6/c16-10(9-3-6-12(18)15(21)14(9)20)4-1-8-2-5-11(17)13(19)7-8/h1-7,17-21H/b4-1+ |
| SMILES | Oc1ccc(\C=C\C(=O)c2ccc(O)c(O)c2O)cc1O |
| Nombre IUPAC | (E)-3-(3,4-dihidroxifenil)-1-(2,3,4-trihidroxifenil)prop-2-en-1-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 288.25 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 288.0634 |