Learn More
Ácido okadaico, sal sódica, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
Potent inhibitor of serine/threonine-specific protein phosphatases 1 and 2A (PP1 and PP2A). Does not inhibit tyrosine or alkaline phosphatases
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Potente inhibidor de las fosfatasas de proteínas específicas de la serina/treonina 1 y 2A (PP1 y PP2A)
- No inhibe la tirosina ni las fosfatasas alcalinas
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Okadaic acid sodium salt |
| Color | Blanco |
| Forma física | Polvo |
| Cantidad | 50 μg |
| Número UN | UN3462 |
| Información de solubilidad | Soluble in DMSO or ethanol |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 827 |
| Porcentaje de pureza | 98% |
Seguridad y manipulación
- Okadaic acid sodium salt
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H301-Tóxico en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H331-Tóxico en caso de inhalación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P311-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P405-Guardar bajo llave.
- MIXTURE LIST-Contain: Okadaic acid sodiumsalt