Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sal sódica de ácido okadaico, 98 %, alta pureza
Código de producto. 10450242 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0,1 MG
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10450242 0.1 mg 0,1 MG
1 options
Código de producto. 10450242 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 328400001
Siga el workflow: Descubra el ahorro
Usar código promocional 27967
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Nombre del producto químico o material Okadaic acid sodium salt
Nombre de nota 98%
CAS 209266-80-8
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula molecular C44H67NaO13
Número MDL MFCD00210208
Cantidad 0.1 mg
Sinónimo okadaic acid sodium salt, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum, okadaic acid sodium salt from prorocentrum concavum hplc , film
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: soluble in dmso
Clave InChI BYHIFOCTDVNQQT-GHIYGBLASA-M
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)[O-])O)O)C)O)O.[Na+]
Nombre IUPAC sodio;(2R)-3-[(2S,6R,8S11)-2-[(E,2R)-4-[(2S,2'R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hidroxi-2-[(1S,3S)-1-hidroxi-3-[(2S,3R,6S)-3-metil-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-il]butil]-3-metilidenespiro[4a,7,8,8a-tetrahidro-4H-pirano[3,2-b]piran-6,5'-oxolano]-2'-il]but3-en-2-ilo]
Peso molecular (g/mol) 827
PubChem CID 71308608
Formula Weight (peso de la fórmula) 827
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Okadaic acid sodium salt (high purity)
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Precautionary Statement
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.