Learn More
Ácido okadaico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15402979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μg
300 μg
50 μg
Tamaño de la unidad:
100 microgramos
300 microgramos
50 microgramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15402979 100 μg 100 microgramos
15422979 50 μg 50 microgramos
15412979 300 μg 300 microgramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15402979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor J60155.!G
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78111-17-8 | C44H68O13 | 805.015 g/mol
Okadaic acid, is used as an activator of PKC and inhibitor of PP1 and PP2A phosphatases. The hydrophobic backbone of okadaic acid enables it to enter cells where it stimulates intracellular protein phosphorylation. It mimics the effects of insulin, enhances transmitter release at neuromuscular junctions, causes vasodilation and is a very potent tumor promoter. Okadaic acid is an extremely useful tool for studying cellular processes that are regulated by phosphorylation. It is shown to activate atypical protein kinase C in adipocytes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido okadaico se utiliza como activador de PKC e inhibidor de PP1 y PP2A fosfatasas. La cadena principal del ácido okadaico es hidrofóbica y le permite entrar en las células, donde estimula la fosforilación de proteínas intracelulares. También emula los efectos de la insulina, aumenta la liberación del transmisor en las uniones neuromusculares, causa vasodilatación y es un promotor tumoral muy potente. El ácido okadaico es una herramienta extremadamente útil para estudiar procesos celulares regulados por fosforilación. Está demostrado que activa la proteína quinasa C atípica en los adipocitos.
Solubilidad
Es soluble en etanol (25 mg/ml), DMSO (25 mg/ml), metanol (≥ 1 mg/ml), cloroformo, acetona, acetato de etilo, DMF y dimetilsulfóxido Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Condiciones de almacenamiento recomendadas: a –20 °C. Mantener alejado de agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78111-17-8
Fórmula molecular C44H68O13
Peso molecular (g/mol) 805.015
Número MDL MFCD00083455
Clave InChI QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
Sinónimo okadaic acid
PubChem CID 131839562
Nombre IUPAC (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hidroxi-2-[(1S,3S)-1-hidroxi-3-[(2R,3R,6S)-3-metil-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-il]butil]-3-metilidenoespiro[4a,7,8,8a-tetrahidro-4H-pirano[3,2-b]piran-6,5'-oxolano]-2'-il]but-3-en-2-il]-11-hidroxi-4-
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Okadaic acid
Color Blanco
Cantidad 100 μg
Número UN UN3462
Índice Merck 14,6819
Información de solubilidad It is soluble in ethanol (25mg/ml),DMSO (25mg/ml),methanol (<1mg/ml),chloroform,acetone,ethyl acetate,DMF,and dimethylsulfoxide. Insoluble in water,unless first dissolved in organic solvents,such as DMSO or ethanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 805.02
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo