Learn More
Ácido okadaico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10534531 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mg
Tamaño de la unidad:
0.10 miligramo
10534531 0.1 mg 0.10 miligramo
1 options
Código de producto. 10534531 Proveedor Thermo Scientific N.º de proveedor 328370001
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Okadaic acid
Nombre de nota 98%
CAS 78111-17-8
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 164.0°C to 166.0°C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Fórmula molecular C44H68O13
Número MDL MFCD00083455
Cantidad 0.1 mg
Índice Merck 15, 6911
Sinónimo okadaic acid
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmso, methanol, ethanol
Clave InChI QNDVLZJODHBUFM-ZJOMISMMSA-N
SMILES CC1CCC2(CCCCO2)OC1C(C)CC(C3C(=C)C(C4C(O3)CCC5(O4)CCC(O5)C=CC(C)C6CC(=CC7(O6)C(CCC(O7)CC(C)(C(=O)O)O)O)C)O)O
Nombre IUPAC (2R)-3-[(2S,6R,8S,11R)-2-[(E)-4-[(2R,4R,4aS,6R,8aR)-4-hidroxi-2-[(1S,3S)-1-hidroxi-3-[(2R,3R,6S)-3-metil-1,7-dioxaspiro[5.5]undecan-2-il]butil]-3-metilidenoespiro[4a,7,8,8a-tetrahidro-4H-pirano[3,2-b]piran-6,5'-oxolano]-2'-il]but-3-en-2-il]-11-hidroxi-4-
Peso molecular (g/mol) 805.02
PubChem CID 131839562
Formula Weight (peso de la fórmula) 805.02
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Okadaic acid
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.