Learn More
Ohaus™ Juego de pesas F1 de OIML, certificado NVLAP
Código de producto. 16692482 Tienda Ohaus Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Masa:
2 x 2 kg a 1 g
2 x 2 kg a 1 mg
2 x 200 g a 1 g
2 x 200 g a 1 mg
De 1 kg a 1 g
De 1 kg a 1 mg
De 100 a 1 g
De 100 g a 1 mg
De 5 kg a 1 g
De 5 kg a 1 mg
De 50 g a 1 g
De 50 g a 1 mg
De 500 g a 1 g
De 500 g a 1 mg
De 500 mg a 1 mg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa Tamaño de la unidad
16692482 De 500 g a 1 mg cada uno
16622482 De 500 mg a 1 mg cada uno
16632482 De 50 g a 1 mg cada uno
16642482 De 50 g a 1 g cada uno
16652482 De 100 g a 1 mg cada uno
16662482 De 100 a 1 g cada uno
16672482 2 x 200 g a 1 mg cada uno
16682482 2 x 200 g a 1 g cada uno
16602492 De 500 g a 1 g cada uno
16612492 De 1 kg a 1 mg cada uno
16622492 De 1 kg a 1 g cada uno
16632492 2 x 2 kg a 1 mg cada uno
16642492 2 x 2 kg a 1 g cada uno
16652492 De 5 kg a 1 mg cada uno
16662492 De 5 kg a 1 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 16692482 Proveedor Ohaus™ N.º de proveedor 80780445
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1305.00€
    950.67€ / paquete de 1
    Ahorro 354.33€
    27% Descuento
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Se suministran con un certificado acreditado de NVLAP y se ajusta para cumplir o superar las tolerancias F1 de OIML.
  • Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión.
  • Las pesas se suministran en cajas de alta calidad para garantizar que las pesas se mantengan sujetas de forma segura y se conserven limpias y sin polvo
  • El certificado de calibración NVLAP está acreditado según la norma ISO 17025, reconocible a través de ILAC
  • Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Certificado acreditado por NVLAP
Material Acero inoxidable, aluminio
Peso (métrico) 2 kg
Masa De 500 g a 1 mg
Incluye Caja protectora
Cantidad de embalaje 24/paq.