Descripción
- Los juegos de pesas en masas que van desde 1 gramo a 1 kilogramo están fabricados con una aleación de troemner 8 acero inoxidable que tiene una densidad muy controlada (8,03 g/cm3), propiedades magnéticas extremadamente bajas, buena estabilidad y resistencia a la corrosión
- Las pesas se suministran en estuches de alta calidad para garantizar que se mantienen seguras, limpias y sin polvo para proteger su inversión.
- Las superficies de las pesas cumplen o superan el OIML R 111 y tienen un acabado de espejo altamente pulido que permite que se vean fácilmente los arañazos y las materias extrañas que haya en la pesa permitiendo así la estabilidad y longevidad
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Sin certificado |
| Material | Acero inoxidable, aluminio |
| Peso (métrico) | 0,431 kg |
| Masa | De 500 mg a 1 mg |
| Incluye | Caja protectora |
| Cantidad de embalaje | 12/paq. |