Descripción
Valores de 1 a 5 mg:
Pesos de láminas de aluminio con densidad de 2.650 kg/m3
Valores de 10 a 500mg:
Construcción en alpaca con densidad de 8.600 kg/m3.
Valores de 1g y superiores:
Pesas de perilla de acero inoxidable pulido especial con densidad de 7,950 kg/ m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
- Incluye caja de transporte de plástico resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas |
| Clasificación | M1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Densidad | 7.850 kg/m3 |
| Masa | 1 a 100 g |