Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11373364 Tienda Sartorius Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Juego de pesas de clase M1, de 1 g a 100 g
Código de producto.
11373364 Juego de pesas de clase M1, de 1 g a 100 g
1 options
Código de producto. 11373364 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCS31515AC02
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    426.34€
    376.00€ / paquete de 1
    Ahorro 50.34€
    11% Descuento
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de clase M1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS se suministra con guantes, pinzas y cepillo en caja de plástico de alta calidad
Valores de 1 a 5 mg:
Pesos de láminas de aluminio con densidad de 2.650 kg/m3
Valores de 10 a 500mg:
Construcción en alpaca con densidad de 8.600 kg/m3.
Valores de 1g y superiores:
Pesas de perilla de acero inoxidable pulido especial con densidad de 7,950 kg/ m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
  • DAkkS Certificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas M1
Certificaciones/conformidad Certificado de calibración DAkkS
Clasificación M1
Material Aluminio, alpaca, acero inoxidable
Densidad 7.850kg/m3
Masa De 1 g a 100 g