Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase M1 de OIML con certificado DAkkS
Código de producto. 11373374 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Material:
Acero inoxidable
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa Material unitSize
11373374 De 1 g a 1 kg Acero inoxidable cada uno
11313364 De 1 mg a 500 mg Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg) cada uno
11353384 De 1 g a 5 kg Acero inoxidable cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11373374 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCS31615AC02
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de clase M1 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS se suministra con guantes, pinzas y cepillo en caja de plástico de alta calidad
Valores de 1 a 5 mg:
Pesos de láminas de aluminio con densidad de 2.650 kg/m3
Valores de 10 a 500mg:
Construcción en alpaca con densidad de 8.600 kg/m3.
Valores de 1g y superiores:
Pesas de perilla de acero inoxidable pulido especial con densidad de 7,950 kg/ m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
  • DAkkS Certificado
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas de línea de comprobación
Certificaciones/conformidad Calibración DAkkS
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Masa De 1 g a 1 kg