Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML sin certificado
Código de producto. 11383424 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11383424 2 kg cada uno
11383384 1 g cada uno
11303424 500 g cada uno
11303404 10 g cada uno
11323394 2 g cada uno
11363394 5 g cada uno
11343424 1 kg cada uno
11363414 200 g cada uno
11343404 20 g cada uno
11383404 50 g cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Código de producto. 11383424 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW625AC00
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de línea de comprobación de clase M1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero inoxidable y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Construcción en acero inoxidable con una densidad de 7.850 kg/ m3
  • Cumple con la Recomendación Internacional OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase M1
Material Acero inoxidable
Densidad 7.850kg/m3
Masa 2 kg