Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de referencia de clase F1 de OIML con certificado DAkkS
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- Los valores nominales de 1 g y superiores están disponibles como pesas con perilla
- Fabricadas en acero inoxidable especial con una densidad de 7.950 kg/m3
- Las tolerancias cumplen con la OIML R111-1
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa en miligramos de línea de referencia |
| Certificaciones/conformidad | Certificado de calibración DAkkS |
| Clasificación | OIML Clase F1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 1 g |