Learn More
Kern Sohn OIML Class F1 Rectangular Test Weight
Código de producto. 17332083
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Peso (métrico):
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17332083 5 kg cada uno
17342083 10 kg cada uno
17352083 20 kg cada uno
17362083 50 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 17332083 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 32636
Fecha estimada de envoi: 15-07-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Rectangular shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación F1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 5 kg
Tolerancia ± 25 mg