Learn More
Sartorius™ Pesa de láminas de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Código de producto. 11353334 Tienda Sartorius Productos
Código de producto. 11353334 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW0221AC00
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa de láminas de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en la construcción de aluminio con una densidad de 2.950 kg/m3
  • Cumple con la recomendación internacional R111-1 de OIML
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación; pesa de láminas
Clasificación OIML Clase E2
Material Aluminio
Densidad 2.650kg/m3
Masa 2 mg