Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase F1 de OIML sin certificado
Código de producto. 11393304 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
13 product options available for selection
Product selection table with 13 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa unitSize
11393304 5 kg cada uno
11383294 1 g cada uno
11393294 2 g cada uno
11303304 5 g cada uno
11313304 10 g cada uno
11323304 20 g cada uno
11333304 50 g cada uno
11343304 100 g cada uno
11353304 200 g cada uno
11363304 500 g cada uno
11373304 1 kg cada uno
11383304 2 kg cada uno
11367494 10 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 13 options available.
13 options
Código de producto. 11393304 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCW653AC00
Pesas de calibración pulidas no magnetizables. La pesa con perilla de clase F1 de OIML de Sartorius™ sin certificado está fabricada en acero especial y se suministra en una caja de plástico.
  • No magnetizable
  • Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
  • Construcción especial en acero inoxidable con una densidad de 7.950 kg/ m3
  • Cumple con la Recomendación Internacional OIML R111-1
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Pesa de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase F1
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950kg/m3
Masa 5 kg