Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado
Código de producto. 11383374 Tienda Sartorius Productos
Change view
Click to view available options
Masa:
De 1 g a 1 kg
De 1 g a 100 g
De 1 g a 200 g
De 1 g a 5 kg
De 1 mg a 500 mg
Densidad:
2.950 kg/m3 (de 1 a 5 mg), 8.600 kg/m3 (de 10 mg a 500 mg)
7.950 kg/m3
Material:
Acero inoxidable especial
Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg)
Tamaño de la unidad:
cada uno
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Masa Densidad Material unitSize
11383374 De 1 g a 5 kg 7.950 kg/m3 Acero inoxidable especial cada uno
11323364 De 1 mg a 500 mg 2.950 kg/m3 (de 1 a 5 mg), 8.600 kg/m3 (de 10 mg a 500 mg) Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg) cada uno
11323354 De 1 g a 100 g 7.950 kg/m3 Acero inoxidable especial cada uno
11383364 De 1 g a 200 g 7.950 kg/m3 Acero inoxidable especial cada uno
11303374 De 1 g a 1 kg 7.950 kg/m3 Acero inoxidable especial cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 11383374 Proveedor Sartorius™ N.º de proveedor YCS31652AC00
Incluye las mismas características y propiedades que las pesas individuales de esta serie, junto con los correspondientes errores máximos permitidos. El juego de pesas de clase E2 de OIML de Sartorius™ con certificado DAkkS se suministra con guantes, pinzas y cepillo en caja de plástico de alta calidad
Valores de 1 a 5 mg:
Pesos de láminas de aluminio con densidad de 2.650 kg/m3
Valores de 10 a 500mg:
Construcción en alpaca con densidad de 8.600 kg/m3.
Valores de 1g y superiores:
Pesas de perilla de acero inoxidable pulido especial con densidad de 7,950 kg/ m3
  • Alta resistencia a la corrosión
  • No magnetizable
  • Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
  • Incluye caja de transporte de plástico resistente
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Juego de pesas de línea de comprobación
Clasificación OIML Clase E2
Material Acero inoxidable especial
Densidad 7.950 kg/m3
Masa De 1 g a 5 kg