Learn More
Sartorius™ Juego de pesas de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado
Tienda Sartorius ProductosDescripción
Valores de 1 a 5 mg:
Pesos de láminas de aluminio con densidad de 2.650 kg/m3
Valores de 10 a 500mg:
Construcción en alpaca con densidad de 8.600 kg/m3.
Valores de 1g y superiores:
Pesas de perilla de acero inoxidable pulido especial con densidad de 7,950 kg/ m3
- Alta resistencia a la corrosión
- No magnetizable
- Las tolerancias cumplen con OIML R111-1
- Incluye caja de transporte de plástico resistente
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Juego de pesas de línea de comprobación |
| Clasificación | OIML Clase E2 |
| Material | Aluminio (1 a 5 mg), alpaca (10 a 500 mg) |
| Densidad | 2.950 kg/m3 (de 1 a 5 mg), 8.600 kg/m3 (de 10 mg a 500 mg) |
| Masa | De 1 mg a 500 mg |