Learn More
Sartorius™ Pesa con perilla de línea de comprobación de clase E2 de OIML sin certificado
Tienda Sartorius ProductosDescripción
- No magnetizable
- Se suministra en una caja de plástico de alta calidad (a menos que se especifique lo contrario) adecuada para su uso en salas limpias
- Construcción especial de acero inoxidable con una densidad de 7950 kg/m3
- Cumple con la recomendación internacional OIML R111-1
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Pesa con perilla de línea de comprobación |
| Clasificación | OIML Clase E2 |
| Material | Acero inoxidable especial |
| Densidad | 7.950kg/m3 |
| Masa | 100 g |