Learn More
Kern Sohn OIML Class E1 Knob Test Weight
Descripción
- Knob shape
- Polished stainless steel
Especificaciones
Especificaciones
| Clasificación | E1 |
| Material | Acero inoxidable |
| Peso (métrico) | 1 g |
| Tolerancia | ± 0.01 mg |