Learn More
Kern Sohn OIML Class E1 Knob Test Weight
Código de producto. 17301863
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Peso (métrico):
1 g
2 g
5 g
10 g
20 g
50 g
100 g
200 g
500 g
1 kg
2 kg
5 kg
10 kg
20 kg
50 kg
Tamaño de la unidad:
cada uno
15 product options available for selection
Product selection table with 15 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Peso (métrico) unitSize
17301863 1 kg cada uno
17311853 1 g cada uno
17321853 2 g cada uno
17331853 5 g cada uno
17341853 10 g cada uno
17351853 20 g cada uno
17361853 50 g cada uno
17371853 100 g cada uno
17381853 200 g cada uno
17391853 500 g cada uno
17311863 2 kg cada uno
17321863 5 kg cada uno
17331863 10 kg cada uno
17341863 20 kg cada uno
17351863 50 kg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 15 options available.
15 options
Código de producto. 17301863 Proveedor Kern Sohn N.º de proveedor 30711
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Single test weight constructed of stainless steel.
  • Knob shape
  • Polished stainless steel
Especificaciones
Clasificación E1
Material Acero inoxidable
Peso (métrico) 1 kg
Tolerancia ± 0.5 mg