Learn More
Justrite™ Tapa accionada con el pie para recipiente para residuos aceitosos& Soundgard
Código de producto. 12903565
Cambiar vista
Click to view available options
Diámetro exterior (imperial):
13,94 in
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Diámetro exterior (imperial) Tamaño de la unidad
12903565 13,94 in cada uno
1 options
Código de producto. 12903565 Proveedor Justrite™ N.º de proveedor 09308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    163.26€
    121.96€ / paquete de 1
    Ahorro 41.30€
    25% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Pedal para un uso cómodo y fácil.
Los paños y bayetas empapados con disolventes, diluyentes, aceite de linaza, adhesivos combustibles y otros líquidos inflamables presentan un grave riesgo de incendio cuando se desechan incorrectamente. La tapa se abre a no más de 60 grados y permanece cerrada cuando no se utiliza, aislando el contenido de fuentes de ignición y limitando el oxígeno para eliminar prácticamente el riesgo de combustión espontánea.
Especificaciones
Diámetro exterior (imperial) 13,94 in
Longitud (imperial) 18,25 in