Learn More
Fisher Chemical Tiras de prueba de aceite
Código de producto. 31937638 Tienda Fisher Chemical Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Detecta:
petróleo, aceite
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Detecta Tamaño de la unidad
31937638 petróleo, aceite paquete de 100
1 options
Código de producto. 31937638 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor PF0546
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.65€
    31.18€ / paquete de 100
    Ahorro 14.47€
    31% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Las tiras reactivas de aceite proporcionan lecturas precisas en cuestión de segundos, ayudando a las cocinas a monitorizar la degradación del aceite, prolongar la vida útil del aceite y mantener el cumplimiento de las normativas de seguridad alimentaria.
  • Rápido y fácil de usar - No se requiere formación ni equipo especial
  • Apoya el cumplimiento de HACCP y seguridad alimentaria
  • Mejora la presentación y el sabor de la comida
  • Reduce el desperdicio de petróleo y los costes de mantenimiento de freidora
  • Confiada por chefs y responsables de cocina en todo el Reino Unido y Europa
  • Fáciles de usar: Diseñadas con sencillez en mente, estas tiras reactivas ofrecen una experiencia de prueba sin complicaciones. Con un método fácil de usar de sumergir y leer, chefs y cocineros amateurs pueden evaluar rápidamente la calidad de su aceite de cocina sin necesidad de equipos especializados ni formación extensa.
  • Alta sensibilidad: Diseñadas para detectar diversos indicadores de degradación del aceite de cocina, estas tiras reactivas ofrecen una sensibilidad inigualable. Desde niveles de ácidos grasos libres (FFA) hasta compuestos polares totales (TPC), los usuarios pueden obtener una visión completa de la calidad y frescura de su aceite de cocina.
  • Resultados rápidos: Con tiempos de respuesta rápidos, los usuarios pueden obtener los resultados de las pruebas en 30 segundos, lo que permite una intervención oportuna y una gestión proactiva del aceite. Ya sea determinando el momento óptimo para reemplazar el aceite o monitorizando la estabilidad del aceite durante la fritura, estas tiras reactivas permiten a los usuarios mantener el rendimiento máximo del petróleo.
  • Versatilidad: Adecuadas para una amplia gama de aceites de cocina, incluyendo aceite vegetal, aceite de oliva, aceite de canola y más, estas tiras reactivas ofrecen versatilidad y adaptabilidad a diversas aplicaciones culinarias.
  • Rentable: Al permitir una gestión precisa del aceite y prolongar la vida útil del aceite para cocinar, estas tiras reactivas ayudan a reducir el desperdicio y optimizan los costes operativos para los establecimientos de restauración. Su asequibilidad y eficiencia las convierten en una inversión valiosa para cocinas de todos los tamaños.
Especificaciones
Detecta petróleo, aceite
Origen de fabricación Reino Unido
Tipo de producto Tira de prueba de aceite
Tipo de prueba Control de calidad cualitativo
Cantidad 1 unidad