Learn More
Euro Protection™ Peto repelente de aceite
Descripción
Información de órdenes
HeightMetric
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Peto repelente de aceite |
| Material | PVC, Poliuretano |
| Color | Blanco |
| Grosor | 0,44 mm |
| Dimensiones (L x An) | 120 x 90 cm |
| Longitud (métrico) | 120 cm |
| Anchura (métrico) | 90 cm |