Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aceite rojo O, tinción biológica
Código de producto. 15244664 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15244664 25 g 25 g
15254664 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15244664 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 189400250
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1320-06-5 | C26H24N4O | 408.51 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1320-06-5
Fórmula molecular C26H24N4O
Peso molecular (g/mol) 408.51
Número MDL MFCD00003898
Clave InChI HJAYEODIXUYVIC-LTFAAIOASA-N
Sinónimo C.I. 26125, Solvent Red 27
PubChem CID 6046885
SMILES CC1=CC=C(C)C(=C1)N=NC1=CC(C)=C(N\N=C2/C(=O)C=CC3=CC=CC=C23)C=C1C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oil Red O
Nombre IUPAC (1Z)-1-[[4-[(2,5-dimetilfenil)diazenil]-2,5-dimetilfenil]hidrazinilideno]naftaleno-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 408.5
Cantidad 25 g