Learn More
Thermo Scientific Chemicals Aceite rojo O
Descripción
Oil Red O is suitable as a lipid and lipoprotein stain on cellulose acetate. It is one of the diazo dyes used for staining of neutral triglycerides and lipids. It is used to analyze muscle fibers. It acts as an agent that stains lipids, muscle fibers and alveolar macrophages. Further, it is also used as marking dye. It is an active component of red colored smokes in pyrotechnics.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
El aceite rojo O es adecuado como tinción lipídica y lipoproteína en acetato de celulosa. Es uno de los colorantes diazoicos utilizados para la tinción de triglicéridos y lípidos neutros. Se utiliza para analizar las fibras musculares. Actúa como un agente que tiñe lípidos, fibras musculares y macrófagos alveolares. Además, también se utiliza como colorante de marcado. Es un componente activo de los humos de color rojo en la pirotecnia.
Solubilidad
Soluble en etanol:cloroformo (1:1). Insoluble en agua.
Notas
Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Oil Red O |
| Punto de fusión | ∼166°C (decomposition) |
| Beilstein | 3491382 |
| Información de solubilidad | Soluble in ethanol:chloroform (1:1). Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 408.51 |
| Cantidad | 100 g |