Learn More
Welch™ Separador de vapor de aceite para bomba de vacío de paletas giratoria de accionamiento directo CRVpro
Código de producto. 10211865 Tienda Welch Ilmvac Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con:
Bomba de paletas giratoria
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Para utilizar con Tamaño de la unidad
10211865 Bomba de paletas giratoria cada uno
1 options
Código de producto. 10211865 Proveedor Welch™ N.º de proveedor 320015
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Para su uso con bomba de vacío de paletas giratoria de accionamiento directo CRVpro
  • El separador de aceite de salida elimina las partículas de aceite del flujo de escape, lo que minimiza la pérdida de aceite a la atmósfera
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Separador de vapor de aceite de salida
Para utilizar con (aplicación) Elimina las partículas de aceite del flujo de escape
Para utilizar con Bomba de paletas giratoria