Learn More
Aceite, para transferencia de calor, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10445375 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 L
Envase:
Tambor de plástico
Tamaño de la unidad:
10 litros
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10445375 10 L Tambor de plástico 10 litros
1 options
Código de producto. 10445375 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 268770100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    366.00€
    329.65€ / 10 litros
    Ahorro 36.35€
    9% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-10-2026
Añadir a la cesta
CAS: 64742-65- | C16H10N2Na2O7S2 | 452.363 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64742-65-
Fórmula molecular C16H10N2Na2O7S2
Peso molecular (g/mol) 452.363
Número MDL MFCD00147787
Clave InChI AEOVEGJBKQQFOP-DDVLFWKVSA-L
Sinónimo acid orange 10, wool orange 2g, orange g, c.i. acid orange 10, c.i. orange g, c.i. food orange 4, light orange g, colacid orange g, dolkwal orange g, hexacol orange g
PubChem CID 9566064
Nombre IUPAC Disodio;(8Z)-7-oxo-8-(fenilhidraziniliden)naftalen-1,3-disulfonato
SMILES C1=CC=C(C=C1)NN=C2C(=O)C=CC3=CC(=CC(=C32)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oil
Punto de fusión -6.0°C
Color Amarillo
Densidad 0.8600g/mL
Temperatura de inflamación 230°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Tambor de plástico
Cantidad 10 L
Gravedad específica 0.86
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble.
Viscosidad 30 mm2/s (40°C)
Forma física Líquido viscoso