Learn More
Muestra de control de calidad de aceite y grasa, estándar de aguas residuales, SPEX CertiPrep™&
Código de producto. 11934994 Tienda SPEX Certiprep Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mL
Tamaño de la unidad:
250 ml
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11934994 250 mL 250 ml
1 options
Código de producto. 11934994 Proveedor SPEX Certiprep N.º de proveedor 504
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Includes
Certificado de análisis trazable por el NIST acreditado según la ISO/IEC 17025 y Guía 34 ISO/IEC, con Hoja de datos de seguridad
Muestras de control de calidad de aceite y grasa para análisis de aguas residuales, 250 ml, SPEX CertiPrep™
Patrón inorgánico fabricado para AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
  • Muestras de aceite y grasa en las aguas residuales
  •  Análisis de aguas residuales
  • Volumen de 250 ml
Certifications
Acreditado por la A2LA para la ISO/IEC 17025 y la Guía 34 ISO/IEC y está certificado por UL-DQS según la ISO 9001
Compliance
Queja de GHS/OSHA
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oil & Grease QC Sample
Nombre de nota Ready to analyze
Envase Frasco de LDPE lixiviación triple
Concentration or Composition Notes Se escanean hasta 68 elementos con valores encontrados para estándares de ICP e ICP-MS.El valor de impurezas de metales encontrado traza se notifica en el certificado de análisis.
Métodos For US EPA Method 1664
Para utilizar con (equipo) AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF y otros instrumentos analíticos
Tipo Certified Reference Material
Industry Type Wastewater Testing
Cantidad 250 mL
Producto destinado exclusivamente para uso en laboratorio