Learn More
Thermo Scientific™ Bomba de vacío sin aceite OFP400
Código de producto. 10543234 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Descripción:
Bomba de vacío de 4 cabezales EFTE/PFA; 230 V, 50 Hz
Tensión:
230 V
Tamaño de la unidad:
1 PCS
Código de producto. Descripción Tensión Tamaño de la unidad
10543234 Bomba de vacío de 4 cabezales EFTE/PFA; 230 V, 50 Hz 230 V 1 PCS
1 options
Código de producto. 10543234 Proveedor Thermo Scientific™ N.º de proveedor OFP400230
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10690.00€
    9149.73€ / paquete de 1
    Ahorro 1540.27€
    14% Descuento
Ver todas las promociones
En stock
Elimine los vapores de aceite con estas bombas de funcionamiento silencioso, resistentes a productos químicos y sin aceite, diseñadas para una amplia variedad de aplicaciones de laboratorio.
Elimine los vapores de aceite con las bombas de vacío sin aceite Thermo Scientific™ para concentradores de vacío, diseñadas para una amplia variedad de usos de laboratorio. Estas bombas de funcionamiento silencioso son muy resistentes a los productos químicos y no necesitan aceite para funcionar.
  • Tamaño reducido
  • Diseño con cuatro cabezales macizos de ETFE y PFA resistentes a los productos químicos
  • Se conecta fácilmente a cualquier sistema Thermo Scientific™ SpeedVac™
  • Se recomienda para uso en entornos ácidos, como HCl, TFA, ácidos acético y fórmico, además de disolventes orgánicos
  • Lleva incluida una post-trampa ANT100 para incorporar trampas y soluciones neutralizantes
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Bomba de vacío de 4 cabezales EFTE/PFA; 230 V, 50 Hz
Tipo Bomba de vacío sin aceite
Desplazamiento 36 l/min a 60 Hz
Para utilizar con (equipo) Concentrador de vacío
Vacío máx. 0,6 torr (0,75 mbar)
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 390 x 210 x 460 mm (15 x 8 x 18 pulg)
Longitud (imperial) 15 in
Longitud (métrico) 390 mm
Anchura (imperial) 8 in
Anchura (métrico) 210 mm
Altura (imperial) 18 in
Altura (métrico) 460 mm
Peso con embalaje (imperial) 49,5 lb
Peso con embalaje (métrico) 22,5 kg
Requisitos eléctricos 230 V 50/60 Hz
Tensión 230 V
Frecuencia 50/60 Hz