Learn More
Fisherbrand™ Aceite de la bomba
Código de producto. 11767929 Tienda Fisherbrand Electrochemistry Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Volumen (métrico):
10 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Volumen (métrico) Tamaño de la unidad
11767929 10 L cada uno
1 options
Código de producto. 11767929
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    411.00€
    302.41€ / paquete de 1
    Ahorro 108.59€
    26% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Lubrique las bombas con este aceite. El aceite de bomba Fisherbrand™ está diseñado para su uso con bomba de paletas giratoria Fisherbrand™.
  • Aceite mineral genérico para su uso en la mayor parte de bombas de paletas giratorias de una y dos etapas.
  • Frasco de 20 l
  • Baja presión de vapor
  • Para uso general en bombas de paletas giratorias
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto petróleo, aceite
Para utilizar con (equipo) Bomba de paletas giratorias
Volumen (métrico) 10 L